Learn More
Globe Scientific Accessories for Spectrophotometer Cuvettes
Artikelnummer. 31922903
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
LDPE
Polyethylene
Polystyrene
Typ:
Cuvette Holder
Plug Cap
Stirring Stick
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Typ Packungsgröße
31922903 LDPE Plug Cap 1000 Stück
31922764 Polyethylene Cuvette Holder 5 Stück
31922901 Polystyrene Stirring Stick 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31922903 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 111167
Optimieren Sie Ihre Labor-Grundlagen mit Globe Scientific
Verwenden Sie den Aktionscode 27959
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with Spectophotometer cuvettes
  • Polyethylene made 12-place cuvette holder of 170 x 50 x 15mm dimensions
  • LDPE snap caps for square cuvettes for added protection against spillage and contamination
  • Polystyrene disposable 90mm stirring stick for access to the bottom of cuvettes
Spezifikation
Typ Plug Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Spectrophotometer cuvettes
Material LDPE
Schichtdicke 10 mm