Description
Edelstahlsäulen werden am häufigsten in der HPLC verwendet. Das Material ist korrosionsbeständig, druckbeständig und mechanisch einfach zu bearbeiten.
Specifications
Specifications
| Typ | Schneidkonuspassungen |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schneidkonuspassung zum Anschluss von Kapillaren |
| Verpackungsmenge | 5er-Pckg. |