Learn More
Macherey-Nagel™ Anschlussschrauben f. Säulen (VE=5 Stck.)
Artikelnummer. 10543412 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Typ:
Endschraube
Kapillar-Verbinder
Schneidkonuspassungen
Sicherungsschraube
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10543412
Marke: Macherey-Nagel™ 718583
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Macherey-Nagel™-Zubehör für HPLC-Säulen aus Edelstahl umfassen: Säulenendkappen aus Kunststoff, Kapillaranschlüsse (100 mm x 1/16 Zoll x 0.25 mm), 1/16 Zoll-Muttern zum Anschluss von Kapillaren und 1/16 Zoll-Ferrulen.
Edelstahlsäulen werden am häufigsten in der HPLC verwendet. Das Material ist korrosionsbeständig, druckbeständig und mechanisch einfach zu bearbeiten.
Spezifikation
Typ Endschraube
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endschraube zum Anschluss von Kapillaren
Verpackungsmenge 5er-Pckg.
Zur Verwendung mit Anschließen von 1/16 Zoll-Kapillaren