Beschreibung
- Ladeventil für Druckzentrifugenkopf
- Wartungskit mit Probenreservoir, Filtratbehälter und O-Ring-Dichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Reusable |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Vivacell 20 und 70; für Druckfugenkopf |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ladeventil |
| Enthält | Nicht zutreffend |
| Typ | Zubehör für Vivacell Modell |