Learn More
Merck Accessories for YT31042HW Hazardous Waste Filtration System, 142 mm
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Typ:
Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Zubehörklammern für 1 und 2.5 Liter-Flaschenentnahme
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
YT3014257 Unterdrainage, PTFE-beschichteter YT310RAHW Rotationsagitator
Bestellinformation
Abmessungen: 21L x 26 1/4W x 24 3/8 in.H (53 x 66.6 x 61.9cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Enthält | Zubehörklammern für 1 l und 2,5 l Flaschenentnahme |
| Typ | Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests |