Learn More
Miele Professional™ Accessory Booster Pump PLW8636 APLW 881
Artikelnummer. 30533236 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Gestelltyp:
Rec out
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gestelltyp unitSize
30533236 Rec out 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533236 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12426550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
  • Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
  • Required in order to pump a medium out of a buffer container
  • For use with an existing on-site recycling tank
  • Can be used with existing on-site container, e.g. IBC tank
  • Installed by Customer Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Booster Pump
Gestelltyp Rec out
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Menge 1 Ea.