Learn More
Agilent BioTek Zubehör für EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät und MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Spender
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16522302 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 Spritzenpumpenspender, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16522302
Marke: Agilent BioTek 7183002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln
  • Spritzenpumpen-Ersatzdispensierschlauch und Rückschlagventil-Kit
  • Kompatibel mit organischen Lösungsmitteln (nicht autoklavierbar, aber kompatibel mit der Hardware des autoklavierbaren Spritzenmoduls)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 Spritzenpumpenspender, EL406 Mikrotiterplatten-Waschgerät, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser