Learn More
IKA™ R 1312 Turbinenrührer
Artikelnummer. 10048240 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle unitSize
10048240 8 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10048240
Marke: IKA™ 0002333000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Überkopf-Schrauben-Rührelement erzeugt einen axialen Fluss mit minimalen Scherkräften.
  • Zum Ziehen des zu mischenden Materials von oben
  • Erzeugt einen axialen Fluss im Gefäß
  • Minimale Verletzungsgefahr beim Kontakt mit dem Gefäß
  • Minimale Scherkräfte
  • Für mittlere bis hohe Drehzahlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
Menge 1 Packungen
Geschwindigkeit 2000 U/min
Typ Turbinenrührer