Learn More
IKA™ R 1389 Propellerrührer, 3-flügelig, D=75 mm
Artikelnummer. 10120021 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm-Welle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10120021 350 mm-Welle 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10120021
Marke: IKA™ 0002343600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem durchflusseffizienten Design für den Zug des zu mischenden Materials von oben und unten.
  • Mit 3 Klingen
  • Minimale Scherkräfte
  • Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
  • PTFE-beschichtet
  • Rührerdurchmesser von 75 mm, Schaftdurchmesser von 8 mm, Schaftlänge von 350 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Eine große Auswahl an IKA™ Rührern
Länge (metrisch) 350 mm-Welle
Geschwindigkeit max. 800 U/min
Typ Propellerrührer mit 3 Blättern