Learn More
IKA™ Rührwellen, Zubehör für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Artikelnummer. 10005220 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10005220 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10005220 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0002746700
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zieht Material an, das von oben und unten mit radialer Strömung gemischt werden soll. Der IKA R 1303 Dissolverrührer erzeugt hohe Turbulenzen und hohe Scherkräfte mit Teilchenzerkleinerung. Für mittlere bis hohe Drehzahlen.
Radialer Fluss, damit die zu mischenden Materialien von oben und von unten angezogen werden. Hohe Turbulenzen, hohe Scherkräfte. Partikelreduktion. Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten. Rührer-Ø: 42 mm; Schaft-Ø: 8 mm; Wellenlänge: 350 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator 1,7 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Ventilator 42 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,8 in.
Länge (metrisch) 350 mm
Geschwindigkeit 2000 U/min
Typ Rührschaft