Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11391773 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Säulenformat:
Analysesäule
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11391773
Marke: Thermo Scientific™ 059136
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-LC-Säulen für die Umkehrphasentrennung von Analyten mit mäßigen hydrophoben Eigenschaften. Diese leistungsstarken Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim 120 C18-Säulen, mit einer vorhersehbaren Elutionsreihenfolge, aber geringerer Retention. Verbindungen werden schneller eluiert, sodass Trennungen rascher vollzogen werden. Die einzigartige Chemie der dicht gebundenen C8-Liganden auf einem hochreinen, sphärischen, porösen Silika-Substrat verleiht den Acclaim 120 C8-Säulen eine hervorragende Effizienz.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für die Trennung kleiner Moleküle
  • Niedrige Silanol-Aktivität sorgt für hervorragende Peakformen
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.