Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11391983 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Säulenformat:
Analysesäule
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Säulenformat Unit Size
11391983 150 mm 2,1 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11371773 50 mm 2,1 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11391773 150 mm 2,1 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11301783 250 mm 2.1 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11311783 50 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11321783 100 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11331783 150 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule -
11341783 250 mm 4,6 mm 5 μm Analysesäule 1 Stück
11322073 250 mm 2.1 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11321993 100 mm 3 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11381983 100 mm 2,1 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11371983 50 mm 2.1 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11361983 30 mm 2,1 mm 2,2 μm Analysesäule 1 Stück
11361973 10 mm 3 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 2/Pkg -
11311923 10 mm 4,6 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 2/Pkg 2 Stück
11331733 10 mm 2,1 mm 5 μm Vorsäulenkartusche, 2/Pkg -
11371903 150 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
11351763 50 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
11361763 100 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
11371763 150 mm 2,1 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
11381763 50 mm 4.6 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
11391763 100 mm 4.6 mm 3 μm Analysesäule -
11301773 150 mm 4,6 mm 3 μm Analysesäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 11391983 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 072617
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-LC-Säulen für die Umkehrphasentrennung von Analyten mit mäßigen hydrophoben Eigenschaften. Diese leistungsstarken Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim 120 C18-Säulen, mit einer vorhersehbaren Elutionsreihenfolge, aber geringerer Retention. Verbindungen werden schneller eluiert, sodass Trennungen rascher vollzogen werden. Die einzigartige Chemie der dicht gebundenen C8-Liganden auf einem hochreinen, sphärischen, porösen Silika-Substrat verleiht den Acclaim 120 C8-Säulen eine hervorragende Effizienz.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für die Trennung kleiner Moleküle
  • Niedrige Silanol-Aktivität sorgt für hervorragende Peakformen
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 11600 psi (800 bar)
Partikelgröße 2,2 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.