Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μ m PepMap™ 100 Nano-Trap-Säulen
Artikelnummer. 11322253 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11322253 10 mm 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 11322253
Marke: Thermo Scientific™ 164212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Vorsäulen-Traps; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ Acclaim5 μm PepMap ™ 100-Nano-Trap-Säulen verfügen über eine hohe Ladekapazität und eignen sich hervorragend zur Analyse schwach konzentrierter Peptide in komplexen proteomischen Proben.
  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
  • Typischerweise für die Entsalzung von Peptiden vor der LC-Trennung mittels MS-Detektion eingesetzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulen-Traps
Durchmesser (metrisch) 200 μm
Zur Verwendung mit LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 14500 psi (1000 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 450 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Produktlinie nanoLC
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulentyp Peptid-Analyse
Phase Umkehrphase
Material Quarzglas