Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15522930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15522930
Marke: Thermo Scientific™ 088757
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen, einschließlich der Charakterisierung und Quantifizierung von Arzneimittelreinheit. Sie haben eine einzigartige Toleranz gegenüber rauen Bedingungen.
Erhalten Sie leistungsstarke Umkehrphasensäulen für die Aminoglykosidanalyse. Die robuste und widerstandsfähige Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-Säule bietet eine außergewöhnliche Toleranz, die für die Ionenpaarung chromatographischer Trennungen von Aminoglykosiden erforderlich ist. Diese C18-Säulen auf Silikabasis sind für verschiedene Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen optimiert, darunter für die Charakterisierung und Quantifizierung der Reinheit von Arzneimitteln, die therapeutische Überwachung von Medikamenten und für Restkontrolltests in verschiedenen Matrizen. Diese Säulen sind stabil bei niedrigem pH-Wert, hoher Temperatur, organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen.
Äußerst stabil für Aminoglykosid-Analysen
Die Acclaim AmG C18-Säule wurde speziell für die ionenpaarige Umkehrphasen-HPLC (IP-RPLC)-Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika entwickelt, wobei flüchtige perfluorierte Carbonsäuren wie 100 mM Trifluoressigsäure (TFA) als Ionenpaarreagenz zum Einsatz kommen. Die stationäre Phase von Acclaim AmG C18-Säulen basiert auf einer urheberrechtlich geschützten C18-Bindungstechnologie, die eine extrem hohe Stabilität unter sauren Bedingungen aufweist. Diese Spezialsäule weist eine ausgezeichnete Selektivität und eine hohe Auflösung für die Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika auf. Darüber hinaus ist sie einfach einsetzbar, da eine einfache wässrige mobile Phase (z.B. 100 mM TFA) ohne organisches Lösungsmittel und pH-Einstellpuffer in den meisten Fällen ausreichend ist.
  • Hervorragende Selektivität für Aminoglykoside
  • Überragende Toleranz gegenüber sauren Bedingungen
  • Hohe Effizienz und hoher Durchsatz
  • Anwenderfreundlich
Die Säule kann mit UV-, CAD und ELSD-Detektoren verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8000 psi (550 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 0,5 bis 10
Porengröße 120 Å
Menge Each
Temperatur < 80 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Kugelförmiges, hochreines Silika
Säulentyp Aminoglykosid-Analyse
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged