Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15532930 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
15532930 10 mm 4,6 mm 2 Stück
15582920 150 mm 2,1 mm 1 Stück
15502930 150 mm 3 mm 1 Stück
15522930 150 mm 4,6 mm 1 Stück
15592920 10 mm 2,1 mm 2 Stück
15512930 10 mm 3 mm 2 Stück
6 options
Artikelnummer. 15532930
Marke: Thermo Scientific™ 088758
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen, einschließlich der Charakterisierung und Quantifizierung von Arzneimittelreinheit. Sie haben eine einzigartige Toleranz gegenüber rauen Bedingungen.
Erhalten Sie leistungsstarke Umkehrphasensäulen für die Aminoglykosidanalyse. Die robuste und widerstandsfähige Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC-Säule bietet eine außergewöhnliche Toleranz, die für die Ionenpaarung chromatographischer Trennungen von Aminoglykosiden erforderlich ist. Diese C18-Säulen auf Silikabasis sind für verschiedene Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen optimiert, darunter für die Charakterisierung und Quantifizierung der Reinheit von Arzneimitteln, die therapeutische Überwachung von Medikamenten und für Restkontrolltests in verschiedenen Matrizen. Diese Säulen sind stabil bei niedrigem pH-Wert, hoher Temperatur, organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen.
Äußerst stabil für Aminoglykosid-Analysen
Die Acclaim AmG C18-Säule wurde speziell für die ionenpaarige Umkehrphasen-HPLC (IP-RPLC)-Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika entwickelt, wobei flüchtige perfluorierte Carbonsäuren wie 100 mM Trifluoressigsäure (TFA) als Ionenpaarreagenz zum Einsatz kommen. Die stationäre Phase von Acclaim AmG C18-Säulen basiert auf einer urheberrechtlich geschützten C18-Bindungstechnologie, die eine extrem hohe Stabilität unter sauren Bedingungen aufweist. Diese Spezialsäule weist eine ausgezeichnete Selektivität und eine hohe Auflösung für die Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika auf. Darüber hinaus ist sie einfach einsetzbar, da eine einfache wässrige mobile Phase (z.B. 100 mM TFA) ohne organisches Lösungsmittel und pH-Einstellpuffer in den meisten Fällen ausreichend ist.
  • Hervorragende Selektivität für Aminoglykoside
  • Überragende Toleranz gegenüber sauren Bedingungen
  • Hohe Effizienz und hoher Durchsatz
  • Anwenderfreundlich
Die Säule kann mit UV-, CAD und ELSD-Detektoren verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Säulenformat Vorsäulen
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 8000 psi (550 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 0,5 bis 10
Porengröße 120 Å
Menge 2 Vorsäulenkartuschen/Packung (Erfordert Vorsäulen-Kartuschenhalter 069580)
Temperatur < 80 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Kugelförmiges, hochreines Silika
Säulentyp Aminoglykosid-Analyse
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.