Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10-LC-Säulen trennen Sie stark hydrophile Moleküle mittels hydrophiler Interaktions-Flüssigchromatographie. Diese Säulen ermöglichen die Retention und Trennung stark polarer Moleküle, die durch die Umkehrphasen-Chromatographie nicht zurückgehalten werden. Die hochreine, sphärische, poröse Silikabasis ist mit einer firmeneigenen hydrophilen Schicht kovalent modifiziert. Diese Chemie ermöglicht die Verwendung von 5 bis 20 % einer wässrigen mobilen Phase bei gleichzeitiger Erhaltung der Affinität für polare Analyten. Der Probendurchsatz wird erhöht, ohne dass es notwendig ist, in nicht wässrigen Lösungsmitteln gelöste Proben zu verdampfen oder zu rekonstituieren.
- Einzigartige Selektivität, Ergänzung von Umkehrphasensäulen
- Verbesserte Empfindlichkeit bei der MS-Detektion
- Hydrolytisch stabil
- Robuste Säulenbepackung
- Breiter Anwendungsbereich, einschließlich der Trennung von hydrophilen Arzneimitteln und deren Metaboliten
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Vorsäulenkartusche, 2/Pkg |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Max. Druck | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 8 |
| Porengröße | 120 Å |
| Menge | Pack of 2 |
| Oberfläche | 300 m²/g |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.