Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säule mit Mischmodus vereint alle Vorteile der Umkehrphasen-(RP)- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule. Die hocheffiziente stationäre Phase auf Silikabasis mit Mischmodus besteht aus einer hydrophoben Alkylkette mit einer Diolgruppe am Ende. Der hydrophobe Anteil liefert eine Umkehrphasen-Retention und die terminale Diolgruppe erleichtert hydrophile Wechselwirkungen. Diese einzigartige Kombination bietet eine einstellbare Selektivität mit unübertroffener Auflösung und Peak-Symmetrie für eine Vielzahl polarer und unpolarer Moleküle.
- Funktionsfähig im RP- und im HILIC-Modus
- Retention hochgradig polarer Moleküle
- Deckt einen breiteren Anwendungsbereich ab als herkömmliche Säulen auf Diolbasis, einschließlich nichtionischer ethoxylierter Tenside, Arzneimittel-Metaboliten, Lipide und Polyethylenglykole (PEGs)
- Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
- Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und μ5 m mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2,5 bis 7,5 |
| Porengröße | 120 Å |
| Menge | Each |
| Oberfläche | 300 m²/g |
| Temperatur | 50 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.