Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11341903 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
11341903 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11321903 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11351903 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11351963 10 mm 3 mm 5 μm 2 Stück
11331963 50 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11361823 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
11351823 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11301933 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11341903 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 068353
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Mixed-Mode-Umkehrphasen-LC-Säule mit schwachem Kationenaustausch ermöglichen die Trennung kationischer Moleküle mit leistungsstarker, einstellbarer Selektivitätssteuerung.
Separate kationische Moleküle mit leistungsstarker einstellbarer Auswahlsteuerung mithilfe der Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode-WCX-1 LC-Säulen. Die stationäre Phase auf Silikabasis verfügt über eine hydrophobe Alkylkette mit einem Carboxylende, das sowohl hydrophobe Umkehrphasen- als auch schwache Kationenaustauscheigenschaften bietet. Dieser Multimode-Separationsmechanismus ermöglicht die gleichzeitige Trennung von Basis- und neutralen Verbindungen. Durch die unabhängige oder gleichzeitige Abstimmung der Ionenstärke, des pH-Werts und des organischen Modifikators der mobilen Phase können Sie die Selektivität ionisierbarer und neutraler Verbindungen steuern.
Retention und Trennung hochhydrophiler bis hochhydrophobischer Grundmoleküle
  • Multimodaler Retentionsmechanismus: Umkehrphase, schwacher Kationenaustausch, Anionenausschluss und HILIC-Modi
  • Selektivität komplementär zu C18-Umkehrphasensäulen
  • Effiziente Primärsäule für eine Vielzahl von basischen Analyten; auch als ideale Säule für die sekundäre Methodenentwicklung einsetzbar
  • Vielseitig in Anwendungen, die unterschiedliche Empfindlichkeiten erfordern
  • Für symmetrische Peakformen und hervorragende Effizienz
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und 5 μm mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 0,5 bis 3,0 ml/min
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2,5 bis 7
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 50 °C
USP-Typ L85
Stationäre Phase Hydrophobe Alkylkette mit Carboxyl-Terminus
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Geschützt
Phase Umkehrphase, Ionenaustausch, Ionenausschluss, HILIC
Material Stainless Steel
Verfahren Mixed Mode
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.