Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15122909 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15122909 100 mm 3 mm 1 Stück
15142909 50 mm 3 mm 1 Stück
15112909 100 mm 2,1 mm -
15132909 50 mm 2,1 mm 1 Stück
15152909 10 mm 3 mm 2 Stück
15162909 10 mm 2,1 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15122909 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 085434
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Mischmodus-Säulen für die Trennung von multivalenten Kationen oder Anionen und Pharmazeutika.
Trennen Sie pharmazeutische Gegenionen, einschließlich monovalenter und divalenter Kationen oder Anionen, mit Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2-LC-Säulen. Die innovative Mischmodus-Säulentechnologie bietet hydrophile Interaktions-, HILIC-, Anionenaustausch- und Kationenaustausch-Funktionen für die flexible Methodenentwicklung. Verwenden Sie die Acclaim Trinity P2-LC-Säule als Ergänzung zur Acclaim Trinity P1-LC-Säule, die gleichzeitig pharmazeutische Wirkstoffe und deren Gegenionen trennt, um eine Komplettlösung für die pharmazeutische Gegenionen-Analyse durch HPLC bereitzustellen.
Die stationäre Phase der Acclaim Trinity P2 auf Basis der Nanopolymer Silika Hybrid (NSH)-Technologie besteht aus hochreinen porösen, sphärischen Silikapartikeln, die mit geladenen Nanopolymer-Partikeln beschichtet sind. Die einzigartige Oberflächenchemie umfasst einen inneren Porenbereich des Silika-Beads, der mit einer kovalent gebundenen organischen Schicht zur Gewährleistung der Kationenaustausch-Retention modifiziert ist. Die äußere Porenoberfläche ist mit Nano-Polymer-Beads für den Anionenaustausch modifiziert. Diese chemische Zusammensetzung gewährleistet eine räumliche Trennung der Bereiche für Anionen- und Kationenaustausch.
Hohe Selektivität für die Gegenionen-Analyse
  • Geringes Säulenbluten; kompatibel mit Massenspektrometrie (MS) und Charged-Aerosol-Detektion (CAD)
  • Hydrolytisch stabil
  • Hohe Effektivität
  • Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 μm, mit Durchmessern von 2,1 und 3,0 mm und in Längen von 50 und 100 mm
Über die Familie der Acclaim Specialty HPLC-Säulen
Acclaim Specialty Columns wurden entwickelt, hergestellt und getestet, um die Trennungsanforderungen spezifischer Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Flussrate 0,30 bis 0,90 ml/min
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 6000 psi (415 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase 0 bis 100 % wässrige mobile Phase
Partikelform Kugelförmiges Silika
Partikelgröße 3 μm
pH 2,5 bis 7
Porengröße 300 Å
Menge Each
Lösungsmittel Kompatibel mit den meisten gängigen organischen HPLC-Lösungsmitteln außer Alkoholen
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 45 °C
Stationäre Phase Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Geschützt
Phase HILIC und Ionenaustausch
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Produkttyp Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.