Learn More
Brand™ Accu-jet™ Pro Pipettierhilfe
Artikelnummer. 10011392 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Dunkelblau
Grün
Königsblau
Magenta
Steckertyp:
Europa (kontinental)
k. A. – Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Steckertyp unitSize
10011392 Magenta Europa (kontinental) 1 Stück
10081422 Königsblau Europa (kontinental) 1 Stück
10475062 Dunkelblau Europa (kontinental) 1 Stück
10551433 Grün Europa (kontinental) 1 Stück
10234982 Dunkelblau k. A. – Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10011392 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 26301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglichen ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Betrieb mit ungefähr acht Stunden kontinuierlichem Pipettieren ohne Aufladen. Die BRAND™ accu-jet™ pro Pipettierhilfe ist für den einhändigen Dispensiermodus und einhändige Geschwindigkeitseinstellung ausgelegt. Hydrophober 0.2 μm-Membranfilter und eingebautes Rückschlagventil verhindern Eindringen von Flüssigkeiten.
  • Einhändige/r Zuführungsmodus und Auswahl
  • Das ergonomische Design ist gut ausbalanciert und ermöglicht mit einem Gewicht von nur 190 g ermüdungsfreies Pipettieren auch bei längerem Einsatz.
  • Einstellbarer Motordrehzahlbregrenzer: die Einstellung einer niedrigeren Geschwindigkeit ermöglicht eine feinere Regelung der Füll- und Dispensierraten für Pipetten mit geringerem Volumen.
  • Ein blinkendes LED-Licht zeigt 2 Stunden im Voraus an, wenn die Batterie neu geladen werden muss Ungefähr acht Stunden Dauerbetrieb der Pipette (mit einer 10 ml Pipette) ohne Aufladen.
  • Ein direkter Auslass für Flüssigkeitsdämpfe verhindert Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer der Pipette.
  • Ein hydrophober 0.2μm-Membranfilter und ein integriertes Rückschlagventil verhindern, dass Flüssigkeit in das Innere gelangt. Ideal für Glas- und Kunststoffpipetten von 0.1 bis 200 ml geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp Nickel-Metallhydrid
Farbe Magenta
Porengröße 0,2 μm
Typ Pipetten-Controller
Filtertyp Hydrophobe Membran
Enthält Nickel-metal hydride battery, 2 battery compartment covers, wall support, AC adapter (100-240V; 50/60Hz) and 2 spare membrane filters 0.2µm, sterile. 26304 without recharger
Steckertyp Europa (kontinental)
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 190 g
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz