Learn More
BRAND™ Membrane Filters
Artikelnummer. 10439842 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
3 μm
Menge:
10/Pk.
Each
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Porengröße Menge unitSize
10439842 0,2 μm 10/Pk. 10 Stück
10740821 3 μm 10/Pk. 10 Stück
10028790 0,2 μm Each 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10439842
Marke: BRAND™ 26535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE membrane filters, conveniently packaged in easy-to-use blister packs.
BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettierhilfe-Zubehör auf Bestellung erhältlich und beinhaltet:
  • Sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
  • Nicht sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
  • Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil
  • Ladegerät, 240 V, 60 Hz
  • NiMH-Akku für kabellose, nicht angeschlossene Verwendung.
  • Die Wandhalterung spart Platz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit accu-jet S
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Typ Nicht Steriler 0,2 μm-Membranfilter
Filtertyp PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettierhelfer Accu-jet™ pro
Menge 10/Pk.