Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C30 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 13499738 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 13499738
Marke: Thermo Scientific™ 27826102130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese speziell entwickelte Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen hydrophober, langkettiger Verbindungen.
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung von hydrophoben, langkettigen Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C30 LC-Säulen. Robuste 2,6-μm-Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hochauflösende Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre Phase C30 bietet einzigartige Formselektivität für strukturell verwandte Isomere und ist kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Einzigartige Selektivität
  • Hohe Formselektivität für hydrophobe, langkettige und strukturell verwandte Isomere
Kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Bei einer gebundenen Phase tritt in stark wässrigen mobilen Phasen kein Phasenkollaps auf.
Schnelle Trennungen
  • 2,6-µm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel und enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Niedrige Gegendrücke
  • 2,6-µm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 µm
  • Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 14500 psi (1000 bar)
Partikelgröße 2,6 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 150 Å
Oberfläche 90 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ L62
Stationäre Phase C30
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.