Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-Säulen, 1,5 μm
Artikelnummer. 15509640 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15509640 50 mm 1 Stück
15428060 150 mm 1 Stück
15418060 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15509640 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 27101052130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die 1,5 μm großen Solid-Core-Partikel in diesen Säulen mit dem Vanquish UHPLC-System für einzigartige hocheffiziente, hochauflösende Analysen.
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+-UHPLC-Säulen mit hocheffizienten 1,5 μm großen Solid-Core-Partikeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-System. Auf der Grundlage der hochmodernen Core Enhanced Technology™ bietet diese Säule der nächsten Generation mit Partikelgrößen unter 2 μm besonders kurze Diffusionspfade mit äußerst effizienten Trennungen. Diese hohe Effizienz ermöglicht eine schnelle Trennung und Auflösung komplexer Gemische. In Verbindung mit Vanquish-Systemen liefern diese Säulen mehr Ergebnisse mit besseren Trennungen und verbessern dadurch Arbeitsabläufe und Produktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit UHPLC
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sphärisch, fester Kern
Partikelgröße 1,5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 80 Å
Menge Each
Oberfläche 110 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 6,50 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.