Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie die üblichen HPLC-Methoden mit den Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 LC-Säulen. Robuste 4 μm große Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Belegung mit gebundenen Phasen bietet optimale Retention einer breiten Palette von unpolaren Analyten für mehrere Anwendungen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
- Hydrophober Wechselwirkungsmechanismus
- 4 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology und eine enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen bei üblichen HPLC-Methoden.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- Ein robustes Design mit 4 µm großen Solid-Core-Partikeln bedeutet, dass keine Änderungen der Methode oder des Systems erforderlich sind.
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelgröße | 4 μm |
| pH | 1 bis 11 |
| Porengröße | 80 Å |
| Oberfläche | 130 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.