Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12870753 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 12870753
Marke: Thermo Scientific™ 74104012101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säulen für eine optimale Retention eines breiten Spektrums an unpolaren Analyten über mehrere Anwendungen hinweg.
Optimieren Sie die üblichen HPLC-Methoden mit den Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 LC-Säulen. Robuste 4 μm große Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Belegung mit gebundenen Phasen bietet optimale Retention einer breiten Palette von unpolaren Analyten für mehrere Anwendungen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Optimale Selektivität für unpolare Verbindungen
  • Hydrophober Wechselwirkungsmechanismus
Hocheffiziente Trennungen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 4 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology und eine enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen bei üblichen HPLC-Methoden.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Gleiches System, gleiche Methode, bessere Ergebnisse
  • Ein robustes Design mit 4 µm großen Solid-Core-Partikeln bedeutet, dass keine Änderungen der Methode oder des Systems erforderlich sind.
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelgröße 4 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 80 Å
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Kugelförmige Partikel mit festem Kern
Kohlenstoffbeladung 7 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.