Learn More
Hamilton™ SYRINGE 1002 LLSN (18/8.5'/3)
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,2 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,6 mm |
| Produkttyp | AccuDil Spritze |
| Max. Druck | 200 psi |
| Modell | 1002 |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 2,5 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ML500 Serie Verdünner und Spender |
| Anschlusstyp | Spezial |