Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR415 pH-Tischmessgerät
Artikelnummer. 31702804 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
AR415
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31702804 AR415 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 €
    782.28 € / 1 Sets
    Sparen 582.72 €
    42% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für präzise und zuverlässige elektrochemische Prüfungen, accumet AR415 bietet verbesserte Leistung in einem schlanken Design. Ideal für Labore, die zuverlässige Messmöglichkeiten benötigen.
  • Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
  • Ein- bis Fünfpunkt-pH-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung.
  • Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
  • Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
  • Speichert 5000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
  • Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
  • Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner USB Tastatur oder USB Maus.
  • Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält pH-Messgerät
Genauigkeit (Temperatur) ±0,3 °C
Genauigkeit (mV) -2000,0 bis 2000,0 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002 pH
Measurement Modes pH, ORP, mV, Temperatur
Kalibrierung pH-Wert, relatives mV, Temperatur
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (pH) 0,1, 0,01 oder 0,001 pH
Bereich (mV) -2000,0 bis 2000,0 mV
Calibration Points 1
Temperaturbereich (metrisch) -30,0 bis +130,0 °C
Displaytyp 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Datenpunkte 5000 mit Datums- und Zeitstempel
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Schutzart IP 54
Modell AR415
Kanäle 1
Typ pH-Messgerät
Spannung 100/240 V