Description
- Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
- pH- und Ionenkalibrierung mit einem bis fünf Punkten und automatischer Puffer-/Standarderkennung.
- Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
- Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
- Speichert 5000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
- Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
- Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner, USB Tastatur oder USB Maus.
- Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist. |
| Genauigkeit (pH) | ±0,002 pH |
| Hintergrundbeleuchtungsoption | Ja |
| Kalibrierung | pH |
| Kalibrierpunkte | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A |
| Datenpunkte | 5000 mit Datums- und Zeitstempel |
| Kanäle | 1 |
| Displaytyp | 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD |
| IP-Bewertung | IP 54 |
| Show More |