Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR425 pH-/Ionenmessgerät mit Ständer
Artikelnummer. 31702814 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
AR425
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31702814 AR425 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 €
    980.32 € / 1 Sets
    Sparen 724.68 €
    42% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entwickelt für präzise und zuverlässige elektrochemische Prüfungen, accumet AR425 bietet verbesserte Leistung in einem schlanken Design. Ideal für Labore, die zuverlässige Messmöglichkeiten benötigen.
  • Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
  • pH- und Ionenkalibrierung mit einem bis fünf Punkten und automatischer Puffer-/Standarderkennung.
  • Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
  • Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
  • Speichert 5000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
  • Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
  • Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner, USB Tastatur oder USB Maus.
  • Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Genauigkeit (pH) ±0,002 pH
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Kalibrierung pH
Kalibrierpunkte 1
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Datenpunkte 5000 mit Datums- und Zeitstempel
Kanäle 1
Displaytyp 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH, mV, ORP, Ion, Temperatur
Bereich (mV) -2000,0 bis +2000,0 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Auflösung (ISE) 0,0001 bis 19999
Auflösung (pH) 0,1, 0,01 oder 0,001 pH
Temperaturbereich (metrisch) -30,0 bis +130,0 °C
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung
Modell AR425
Produkttyp Multiparameter-Tischmessgeräte
Spannung 100/240 V
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.