Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR430 Leitfähigkeitsmessgerät-Set
Artikelnummer. 31702803 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Leitfähigkeitsmessgerät
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
31702803 Leitfähigkeitsmessgerät 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 €
    1287.31 € / 1 Sets
    Sparen 952.69 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für präzise und zuverlässige elektrochemische Prüfungen, accumet Der AR430 bietet verbesserte Leistung in einem schlanken Design. Ideal für Labore, die zuverlässige Messmöglichkeiten benötigen.
  • Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
  • Leitfähigkeitskalibrierung mit ein bis fünf Messpunkten und automatischer Puffer-/Standarderkennung.
  • Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
  • Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
  • Speichert 5000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
  • Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
  • Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner USB Tastatur oder USB Maus.
  • Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1%-Ablesung > 3 μS/cm; ±1%-Ablesung ±0,01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Spezifischer Widerstand, Temperatur
Kalibrierung Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur
Kalibrierpunkte 1
Bereich (Leitfähigkeit) 0,010 μS/cm bis 3000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 μMindestens S/cm, automatische Bereichswahl, bis zu 4 Stellen
Bereich (Salinität) 0,010 bis 80,00 ppt
Auflösung (Salinität) Mindestens 0,001 ppt, automatische Bereichswahl
Genauigkeit (Salinität) ±1%-Ablesung
Bereich (TDS) 0,010 ppm bis 500,0 ppt (TDS-Faktor von 1,00)
Auflösung (TDS) Mindestwert 0,001 ppm, automatische Bereichswahl, bis zu 4 Stellen
Genauigkeit (TDS) ±1%-Ablesung
Temperaturbereich (metrisch) -30,0 bis 130,0 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Genauigkeit (Temperatur) ±0,3 °C, ±0,5 °F
Bereich (elektrischer Widerstand) 1.0Ω bis 100,0 MΩ
Displaytyp 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD
Datenpunkte 5000 mit Datums- und Zeitstempel
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP 54
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0,1Ω Minimum, automatische Bereichswahl
Kanäle 1
Typ Leitfähigkeitsmessgerät
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±1%-Ablesung
Spannung 100/240 V