Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR440 Sauerstoffmessgerät mit Ständer
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescrizione
- Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann.
- Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser oder kundenspezifische Kalibrierung.
- Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung.
- Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
- Speichert 5.000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
- Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung.
- Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner, USB Tastatur oder USB Maus.
- Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde.
Specifica
Specifica
| Measurement Modes | Gelöster Sauerstoff |
| Arten von Sensoren | Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) |
| Bereich (DO, polarographisch) | 0,0 bis 600,0 % Sättigung; 0,01 bis 90,0 mg/L |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30°bis 130 °C |
| Displaytyp | 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD |
| Datenpunkte | 5000 mit Datums- und Zeitstempel |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A |
| IP-Bewertung | IP 54 |
| Bereich relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 85%, nicht kondensierend |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | 0,0 bis 600,0 % Sättigung |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?