Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät mit Ständer
Artikelnummer. 31702802 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31702802 pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31702802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 €
    1244.39 € / 1 Sets
    Sparen 925.61 €
    42% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für präzise und zuverlässige elektrochemische Prüfungen, accumet AR450 bietet verbesserte Leistung in einem schlanken Design. Ideal für Labore, die zuverlässige Messmöglichkeiten benötigen.
  • Großes 7-in.-Farbdisplay mit hoher Auflösung und kapazitivem Touchscreen, bedienbar mit Handschuhen.
  • pH-, Ionen- und Leitfähigkeitskalibrierung mit ein bis fünf Messpunkten und automatischer Puffer-/Standarderkennung
  • Optimierte, benutzerfreundliche Oberfläche mit schrittweiser Kalibrierungsanleitung
  • Speichert 10 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit.
  • Speichert 5.000 Datensätze mit Datum und Uhrzeit.
  • Ausgabe an einen Drucker, Computer oder USB USB-Stick zur langfristigen Datenspeicherung
  • Eingabebeispiel-ID mit optional USB Barcode-Scanner, USB Tastatur oder USB Maus
  • Rührt Proben mit einer mengengesteuerten und mengenbetriebenen Rührsonde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1%-Ablesung > 3 μS/cm; ±1%-Ablesung ±0,01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Genauigkeit (Ion) ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV oder ±0,05 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Genauigkeit (pH) ±0,002 pH
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±1%-Ablesung
Genauigkeit (Salinität) ±1%-Ablesung
Genauigkeit (TDS) ±1%-Ablesung
Kalibrierpunkte 1
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Datenpunkte 500 mit Datum und Uhrzeit
Kanäle 2
Displaytyp 7 in. Hochauflösendes Farbgrafik-LCD
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH, mV, Ion, Konzentration, TDS, Salinität, Spezifischer Widerstand, Temperatur
Bereich (Leitfähigkeit) 0,010 μS/cm bis 3000 mS/cm
Bereich (mV) -2000,0 bis 2000,0 mV
Bereich (pH) -2 bis 20
Bereich (elektrischer Widerstand) 1.0Ω bis 100,0 MΩ
Bereich (Salinität) 1.0Ω bis 100,0 MΩ
Bereich (TDS) 0,010 ppm bis 500,0 ppt (TDS-Faktor von 1,00)
Auflösung (ISE) 0,0001 bis 19999
Auflösung (pH) ±0,002 pH
Temperaturbereich (metrisch) -30,0 bis 130,0 °C
Produkttyp pH-/Ionen-/Leitfähigkeitsmessgerät
Bereich (Ionen) 0,0001 bis 19999
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 μMindestens S/cm, automatische Bereichswahl, bis zu 4 Stellen
Auflösung (Ionen) Minimum 0,0001, 1 bis 5 Stellen
Auflösung (mV) 0.1 mV
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0,1Ω Minimum, automatische Bereichswahl
Auflösung (Salinität) Mindestens 0,001 ppt, automatische Bereichswahl
Auflösung (TDS) Mindestwert 0,001 ppm, automatische Bereichswahl, bis zu 4 Stellen
Temperaturgenauigkeit ±0.3 °C / ±0.5 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Spannung 100/240 V