Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Gelgefüllte pH-Kombinationselektroden aus Papierzellstoff mit doppeltem Diaphragma: Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Doppeldiaphragmen sorgen für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer bei der Zellstoffprüfung
- Perfekt für Papierzellstofftests, Minenlabore, Schmelzwerke und überall dort, wo das Verstopfen von Verbindungsstellen ein Problem sein kann
- Die Innenkammer enthält ein Referenzelement mit geliertem KCl und AgCl, die Außenkammer enthält nur KCl
- Eliminiert Schwermetallionen, die mit Sulfidionen in Proben wie Schwarz- und Grünlaugen reagieren
- Keine unlöslichen Sulfidausfällungen, die den Elektrodenübergang blockieren und einen vorzeitigen Ausfall verursachen können
- Polypropylen-Gehäuse
- Fisher Scientific Universal-Glasmembran für schnelles, reproduzierbares Ansprechverhalten
- Die Glasspitze ist im Ende eingelassen
- Genauigkeit ±0.05 pH bei 25 °C (77 °F), Effizienz >95 %, Natriumionenfehler, <±0.05 pH bei 25 °C (77 °F), Reaktionszeit 30 Sekunden, Nullpotential 7.0 ±0.3 pH
- Membranbeständigkeit <100 Megaohm bei 25 °C (77 °F)
- Ideal für routinemäßige Prozessüberwachung in Papierzellstoffwerken, Testlaboren für Minen, Metallhütten
- Geeignet für alle Anwendungen, bei denen das Vorhandensein von S= in Proben Probleme mit langsamer Reaktion und Verbindungsabbruch verursacht
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Dual |
| Material | Gelgefülltes Polymer/Polypropylen |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | Gel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für routinemäßige Prozessüberwachung in Papierzellstoffwerken, Testlaboren für Minen, Metallhütten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | pH-Messgerät |
| Relative pH-Genauigkeit | ±0.05 |
| Reaktionszeit | 30 s |