Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescription
Includes
Abnehmbarer Saugballschutz
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Poröse Keramikverbindung
- Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
- Der konstante Abstand zwischen der FS-5 Universal Glass pH-Lampe und dem Referenzübergang bedeutet eine hohe Reproduzierbarkeit
- Eintauchtiefe, 4 in. (10,1 cm)
- 30 in. lange (76,2 cm) Leine, außer 13-620-91, die 60 in. lange (152,4 cm) Leitung hat.
Interne Referenzelemente wahlweise mit Ag/AgCl-Einzel- oder Doppeldiaphragma
- Ein-Übergangs-Modelle mit Ag/AgCl-Referenz eignen sich hervorragend für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen wässriger Lösungen mit kleinen Proben, kleinen Gefäßen
- Doppelverbindungsmodelle mit Ag/AgCl-Referenz sind nützlich in wässrigen und nicht-wässrigen Lösungen sowie in Anwendungen mit TRIS-Puffern
- Für wässrige und nicht wässrige Proben
- Ag/AgCl-Doppeldiaphragmen verhindern Mess- und Verstopfungsprobleme beim wissenschaftlichen Einsatz von Tris-Puffern
Specifications
Specifications
| Verschlusstyp | Aufdrehbar/Zudrehbar |
| Farbe | Violett |
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Doppelkeramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | SP138-500 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für wässrige und nicht wässrige Proben |
| Show More |