Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Modelle mit Glasmembran und pH-Indikatorepoxydharzschaft – Quecksilber-frei
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Universalglasmembran und Epoxidkörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14
- Epoxidschaft
- Universal-Glasmembran
- pH-Bereich 0 bis 14
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | U.S.-Norm |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | Modell mit pH-Membran |