Beschreibung
Die Fasspumpe wird von einem Akku angetrieben, AccuOne , verfügt über ein einzigartiges neues Hybridsystem, das vollständige Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz bietet. Ein leistungsstarker, leichter Akku mit Lithium-Ionen-Technologie der nächsten Generation ohne Memory-Effekt und mit Auto-Stopp-Funktion vor Tiefentladung.
- Lithium-Ionen-Akku
- Bis zu 1.500 Liter Fördervolumen pro Akkuladung, Ersatzakku erhältlich
- Optional mit Akku oder Netzteil (als Zubehör) erhältlich
- Bestehend aus Pumpenstation, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Winkelstück zum Ablassen
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Einzigartiges Hybrid-Stromversorgungssystem, wiederaufladbarer Akku und Netzteil sind austauschbar |
| Flussrate | 600 l/Ladung der Batterie |
| Enthält | Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Auslaufbogen |
| Tiefe (metrisch) | 100 cm |
| Resistenzeigenschaften | Chemikalien |
| Typ | Zylinderpumpe |
| Zertifizierung/Konformität | CE zertifiziert |
| Material | Polypropylen |