Få mere at vide
Fisherbrand™ AccuQuatro U Pack Kartusche
Artikelnummer. 15499709 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Typ:
Kartuschenkit mit 0,2 μm endgültiger Filter, DI-Nahrung
Kartuschenkit mit 0,2 μm endgültiger Filter, RO-Zulauf
Patrone, DI-Nahrung
Patrone, RO-Zuführung
Patrone, niedriger TOC-Wert
Pakningsstørrelse:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
15499709 Patrone, DI-Nahrung 1 Stück
15479709 Patrone, RO-Zuführung 1 Stück
15489709 Kartuschenkit mit 0,2 μm endgültiger Filter, RO-Zulauf 1 Stück
15409719 Kartuschenkit mit 0,2 μm endgültiger Filter, DI-Nahrung 1 Stück
15419719 Patrone, niedriger TOC-Wert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15499709
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wählen Sie die Kassette für Ihren Speisewassertyp aus. Fisher Scientific™ AccuQuatro-Kassetten sind für Umkehrosmose, entionisiertes oder TOC-armes Speisewasser erhältlich.
  • Totwasser-Mindestvolumen
  • Herstellung von ionen- und organisch freiem Reinstwasser
  • Auswahl an Ultrareinigungskassetten für Speisewasserarten
Tekniske data
Zur Verwendung mit (Geräte) Accu100
Typ Patrone, DI-Nahrung
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.