Learn More
BD X10 BD Accuri(R) Bacteriostatic concentrate soluti
Artikelnummer. 13122142
Click to view available options
Menge:
8 mL
Artikelnummer. 13122142
Marke: BD 653156
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verhindert die Vermehrung von Bakterien in der Mantelflüssigkeit von Accuri™ C6-Durchflusszytometern. BD™ Accuri™ bakteriostatische Konzentratlösung kann zur Behandlung 10 l Mantelflüssigkeit verwendet werden. Verpackt in einer Packung mit zehn 8 ml-Fläschchen.
  • Applikation: Durchflusszytometrie (insbesondere BD Accuri™ C6 Durchflusszytometer)
  • Wird zu 10 l deionisiertem Wasser hinzugefügt, um das Wachstum oder das Wachstum von Bakterien in der Trägerflüssigkeit zu verhindern
  • Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Etikett der einzelnen Fläschchen angegeben
  • Nur für Forschungszwecke – Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos, transparent
Inhalt und Lagerung Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
Format Flüssig
Enthält Zehn 8 ml-Fläschchen
Menge 8 mL
Produkttyp Bakteriostatisches Mittel