Learn More
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Real-Time PCR Detection Software v3.1
Shop All Applied Biosystems ProductsSpecifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Product letter and License registration code kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 5, 0.1 mL Block Instrument |
| Produktlinie | AccuSEQ |
| Softwaretyp | Real-Time PCR Software |
| Produkttyp | Real Time PCR Detection Software |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Menge | 1 Kit |