Learn More
Invitrogen™ Accutase - Enzym Zellablösungsmedium
Artikelnummer. 12780000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12780000 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12780000 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00455556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25 €
    60.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 12.60 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Invitrogen™ Accutase Enzym-Zellablöse-Medium eignet sich hervorragend zum Ablösen von Zellen, um Analysen von Zelloberflächenmarkern und Viruswachstumssays durchzuführen.
  • Accutase bietet eine hervorragende Leistung bei der Entfernung von Zellen zur Analyse von Zelloberflächenmarkern, Viruswachstum-Assays, Quiescence-Assays durch Serumentzug, Transformationsassays durch onkogene Transfektion, Assays zur Migration von Neuralleistenzellen, Zellproliferation, Zell-Haptotaxis, Tumorzell-Migrationsassays, routinemäßige Zellpassage, Produktionsskalierung (Bioreaktor) und Durchflusszytometrie.
  • Accutase hat sich als wirksam erwiesen bei: Fibroblasten, Keratinozyten, vaskulären endothelialen Zellen, Hepatozyten, vaskulären glatten Muskelzellen, Hepatozyten-Vorläuferzellen, primären Nervenzellen aus Hühnerembryos, Knochenmark-Stammzellen, adhärenten CHO- und BHK-Zellen, Makrophagen, 293-Zellen, L929-Zellen, immortalisierten Keimzellen aus Mäusehoden, 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 und A375 metastatischen Melanomen, den Gliomen U251 und D54, HT1080 Fibrosarkomzellen und Sf9-Insektenzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Mit Additiven Phenolrot
Menge 100 ml