Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Artikelnummer. p-8004763 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
11781593 6.5 200 Paare
11701603 7.5 200 Paare
11721603 8.5 200 Paare
11731603 9 -
11711603 8 200 Paare
11791593 - 200 Paare
6 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11781593
Marke: Ansell 91250065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Verwenden Sie die richtigen Handschuhe für Ihre Aufgabe. Ansell™ AccuTech™ 91-250 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi bieten mehr Flexibilität und Elastizität.
  • Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
  • Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
  • Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezogen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 6.5
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Art der Handschuhstulpe Gerade
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 200 Paare
Serie 91-250
Zugfestigkeit 26 MPa (20 MPa after aging)
Länge (metrisch) 28.5 cm
Breite (metrisch) 85 mm