missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACE-2 Antibody (AC18F), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18206429 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18206429 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18206429

Marke: Novus Biologicals NBP280035AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACE-2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon AC18F
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human ACE-2.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59272
Testspezifität Recognizes human ACE-2. Does not detect recombinant human ACE-2 that has a tag at the C-terminus of the protein.
Zielspezies Human, Hamster
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.