Learn More
ACE-2 Antibody (CL4013) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30298519 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30298519 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30298519
Marke: Novus Biologicals NBP259036V
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ACE-2 Monoclonal antibody specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen ACE-2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4013
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9BYF1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59272
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1