missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), CDN

Artikelnummer. 30312201
Change view
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312201 0.01 g 0.01 Gramm
30314107 0.005 g 0.01 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30312201

Marke: CDN CDND75060.01G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material Acebutolol-d7
CAS 2701782-36-5
Summenformel C18 D7 H21 N2 O4
Menge 0.01 g
Synonym Acebutolol-d7, (±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), Acebutolol-D7 (N-isopropyl-D7), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]phenyl]butanamide
InChI-Formel InChI=1 S/C18H28N2O4/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3/h7-9,12,15,19,22 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23)/i2D3,3D3,12 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(NC(=O)CCC)cc1C(=O)C)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N-[3-acetyl-4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
Molekulargewicht (g/mol) 343.4691
Formelmasse 343.2488 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.