Learn More
Acebutolol EP Verunreinigung C (Acebutolol USP Verwandte Verbindung A), Mikromol™
Artikelnummer. 30050709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050709 100 mg 100 Milligramm
30050512 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050709 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0435.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acebutolol EP Verunreinigung C (Acebutolol USP Verwandte Verbindung A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H15 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-Name N-(3-Acetyl-4-Hydroxyphenyl)butanamid
Molekulargewicht (g/mol) 221.25
Menge 100 mg
Formelmasse 221,1052 g/mol