Learn More
Acebutololhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313827 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313827 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10005150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acebutolol Hydrochloride
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C18 H28 N2 O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
SMILES Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC-Name N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]butanamid;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 372.89
Menge 50 mg
Formelmasse 372,1816 g/mol