Learn More
Aceclofenac-Isopropylester, Mikromol™
Artikelnummer. 18083390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18083390 100 mg 100 Milligramm
17999679 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18083390 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0181.11
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Aceclofenac-Isopropylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceclofenac Isopropyl Ester
CAS 2514625-79-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aceclofenac Isopropyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H19 Cl2 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Aceclofenac Isopropyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name (2-Oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 396.26
Menge 100 mg
Formelmasse 395.0691 g/mol