Learn More
Acedoben, TRC
Artikelnummer. 30009120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009120 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1305005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acedoben
CAS 556-08-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H9 N O3
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-acetamidobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 179.173
Formelmasse 179.058
Reinheit (%) >95%
Menge 5 g