Learn More
Acemetacin, Mikromol™
Artikelnummer. 18082880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18082880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18082880 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1728.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acemetacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acemetacin
CAS 53164-05-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acemetacin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H18 Cl N O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Acemetacin, [[[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetyl]oxy]acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, carboxymethyl ester1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 2-[2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyloxy]acetic acid, Acemet, Acemetacin, Acemethacin, Acemethazine, Acemix, Emflex, K 708, Rantudil, Rheumibis, Rheutrop, Solart, TV 1322, TVX 1322
InChI-Formel InChI=1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25)
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OCC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-Name 2-[2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 415.82
Menge 100 mg
Formelmasse 415,0823 g/mol