Learn More
Acenaphthen (1,2-Dihydro-Acenaphthylen), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acenaphthene |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2 |
| Formelmasse | 154.0783 |